Éthanol ∼40%, technical (denaturé avec 5% methanol)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
466480050
466480050.EA 128 EUR InStock
466480050.
Éthanol ∼40%, technical (denaturé avec 5% methanol)
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Densité: 0.95
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless liquid
Density (20°C) 0.943 to 0.953 kg/l
E/E 37 to 43 v/v % (calculated)
Additional info Denatured with 5% methanol
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité