Tantale, toile métallique 100 mesh woven from 0.08mm (0.003in)
Fournisseur: Thermo Scientific
46695.FL
46695.FLEA 158 EUR InStock
46695.FL
Tantale, toile métallique 100 mesh woven from 0.08mm (0.003in)
Tantale
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-13505
Merck Index: 12,09223
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité