6-Propyl-2-thiouracile, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
46698-250MG
46698-250MGEA 53.3 EUR InStock
46698-250MG
6-Propyl-2-thiouracile, Supelco®
6-Propyl-2-thiouracile
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…218 °C
Numéro MDL: MFCD00006041
Numéro CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb0b913c808424e8ea5a4fc00f4cc671567063b8&vid=6e890f9900798f0db1af7be510c23e259a209d44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité