Desiccant canister, SP Bel-Art Desi-Can™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F420460000
467-0000EA 45.3 EUR InStock
467-0000
Desiccant canister, SP Bel-Art Desi-Can™
Dessiccateurs Dessicants
Cette boîte s'utilise dans les enceintes de dessiccation, les sorbonnes, les conteneurs, les boîtes à outils et d'autres zones de protection contre la rouille et l'humidité. Le gel de silice absorbe l'humidité par des perforations dans le boîtier en aluminium.
  • Une boîte suffit pour garder un niveau d'humidité suffisant dans un volume de 0,9 m³
  • Régénération après un passage à 150 °C pendant 3 heures pour une durée de vie illimitée
  • Écran bleu (rechargé) ou rose (saturé)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité