Desiccator cabinets
Fournisseur: SciLabware
DWA301
467-0004EA 501 EUR InStock
467-0004
Desiccator cabinets
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Clear, high impact polystyrene cabinets have an airtight door with foam rubber gasket.
  • Cabinets can be stacked to save space
Information de livraison: Supplied with sealed jar of silica gel.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité