Armoire de dessiccation, SICCO Auto Star
Fournisseur: Bohlender
V1877-07
467-0054EA 2670 EUR InStock
467-0054
Armoire de dessiccation, SICCO Auto Star
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
L'armoire possède un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Adaptée au stockage à long terme. L'ouverture fréquente de la porte est compensée automatiquement. Solution parfaite pour stocker les échantillons de référence, les composants électroniques, les équipements photographiques, les papiers et les objets culturels de valeur.
  • L'hygromètre électronique monté sur porte indique les valeurs minimales et maximales de température et d'humidité
  • Séchage automatique permettant d'obtenir une humidité intérieure faible constante, comprise entre 20% et 30%
  • Résistance thermique comprise entre −20 et +70 °C
  • L'armoire est dotée de pieds en caoutchouc anti-glisse et peut être empilée
Information de livraison: fournie avec quatre étagères télescopiques amovibles, en verre acrylique. Gel de silice et plateau de dessiccation non fournis. Capacité maximale de 26 étagères. Nécessite une source d'alimentation électrique.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité