Armoire de dessiccation, SICCO Big Star
Fournisseur: Bohlender
V1896-07
467-0061EA 3110 EUR InStock
467-0061
Armoire de dessiccation, SICCO Big Star
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Cette armoire en acrylique transparente possède un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Conçue pour stocker ou sécher des produits sensibles à l'humidité à l'aide de gel de silice. L'environnement contrôlé à l'intérieur du dessiccateur est parfait pour stocker les matériaux de référence, les échantillons conservés, les échantillons métallographiques, le tabac et les échantillons d'ADN.
  • L'hygromètre électronique monté sur porte indique les valeurs minimales et maximales de température et d'humidité
  • Résistance thermique comprise entre −20 et +70 °C
  • L'armoire est dotée de pieds en caoutchouc anti-glisse et peut être empilée
Information de livraison: fournie avec deux étagères télescopiques amovibles, en acier inoxydable, et un plateau de dessiccation. Gel de silice non fourni. Capacité maximale de 8 étagères
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité