Armoire de dessiccation, SICCO Star Horizontal
Fournisseur: Bohlender
V1899-07
467-0081EA 1820 EUR InStock
467-0081
Armoire de dessiccation, SICCO Star Horizontal
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
L'armoire possède un cadre en aluminium renforcé, une porte d'ouverture vers l'avant avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Parfaite pour les produits larges, comme des feuilles A3 et les cartes de conducteur.
  • L'hygromètre électronique monté sur porte indique les valeurs minimales et maximales de température et d'humidité
  • Résistance thermique comprise entre −20 et +70 °C
  • L'armoire est dotée de pieds en caoutchouc anti-glisse et peut être empilée
Information de livraison: fournies avec deux étagères télescopiquesMore Product Information
Collapse All
Désignation Clayettes l×p×h ext. l×p×h int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Star Horizontal (42 l) 2 525×375×340 mm 480×330×260 mm 1 467-0081
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité