L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Dessiccateurs à vide
Fournisseur: VWR Collection
467-0088EA 392 EUR InStock
467-0088 467-0086 467-0087 467-0089 467-0090
VWR®, Dessiccateurs à vide
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Verre borosilicaté 3.3.
  • Brides plates rodées avec précision et couvercles interchangeables
  • Tube de jonction RN 24/29 avec joint rodé standard dans le couvercle, fourni avec un robinet à pointeau en PTFE
  • Base et couvercle à rodage plan
  • Haute résistance mécanique, thermique et chimique
Grâce à leurs parois plus épaisses, ces dessiccateurs peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal possible sur le plan technique.
Certifications: DIN 12491
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité