VWR®, Plaques pour dessiccateurs
Fournisseur: VWR Collection
467-0101EA 41.2 EUR InStock
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Plaques pour dessiccateurs
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
Plaques pour dessiccateurs en porcelaine. Trou central Ø 20 mm, trous de filtre Ø environ 5 mm. Convient pour une utilisation avec tous les dessiccateurs de diamètre correspondant.
Certifications: Conformes à la norme DIN 12911.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité