Plaques pour dessiccateurs, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5312-0230
467-3100EA 121 EUR InStock
467-3100
Plaques pour dessiccateurs, Nalgene®
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
Cette plaque métal céramique offre une résistance à la corrosion accrue et de larges orifices pour faciliter les flux et un séchage efficace. Utilisation avec les dessiccateurs 467-3120, 467-3110 et 467-3112.
  • Résistance aux chocs thermiques supérieure à celle de la porcelaine
  • Quadrillage numéroté pour un repérage aisé
  • Autoclavables
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité