L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dessiccateurs, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 151 EUR InStock
467-3112 467-3110
Dessiccateurs, Nalgene®
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Couvercle en PC transparent et base en PP bleu avec ou sans robinet en PTFE. Compatible avec les tuyaux à vide de 6,4 mm (¼") de diam. int. et peut être utilisé avec n'importe quelle plaque pour dessiccateurs standard de 230 mm, par exemple code art. 467-3100. Le dessiccateur 467-3110 doit être utilisé à température ambiante uniquement, le dessiccateur 467-3112 est autoclavable.
  • Base imperméable à tous les dessiccants solides, y compris les acides et alcalis (ne pas utiliser d'acides concentrés comme dessiccants)
  • Aucun joint ni aspiration par le
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité