Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4671.EA 26.52 EUR InStock
4671.
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
ONU: 3087
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (N) 0.0998-0.1002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité