Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxyazetidine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Azetidinol, Azetidin-3-ol

467210050 467210010
467210050.EA 232 EUR InStock
467210050. 467210010.
3-Hydroxyazetidine 95%
3-Hydroxyazetidine


Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695446
Numéro CAS: 45347-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to grey powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité