Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ecosurf™ EH-9

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Alcohol (2EH) alkoxylate, Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated

467361000
467361000.EA 42.2 EUR InStock
467361000.
Ecosurf™ EH-9
Ecosurf™ EH-9


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance milky white to light yellow liquid
Color scale ≤150 APHA (40°C)
pH 5.0 to 7.5 (1% in water)
Water ≤0.5 %
Cloud point 62°C to 67°C (10% in water)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité