Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4674.EA 41.06 EUR InStock
4674.
Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde
(1 equiv.=56.11 g KOH)
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.998-1.002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité