Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fucoidan 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-2,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-3-yl hydrogen sulphate

467460010
467460010.EA 117 EUR InStock
467460010.
Fucoidan 95%
Fucoidan


Formule: C₇H₁₄O₇S
MW: 242,2469 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131109
Numéro CAS: 9072-19-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to brown powder
Loss on drying ≤10 %
HPLC ≥94 % (mixture)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité