Allyl(chloro)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
46747.03
46747.03EA 387 EUR InStock
46747.03
Allyl(chloro)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Allyl(chloro)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Formule: C₅₁H₅₂ClFePPd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25372546
Numéro CAS: 1248656-98-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité