Potassium iodate concentré pour une dilution à 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4676.EA 77.85 EUR InStock
4676.
Potassium iodate concentré pour une dilution à 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité