Atomoxetine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine Hydrochloride, (R)-Tomoxetine Hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride
467680010
467680010.EA 103 EUR InStock
467680010.
Atomoxetine hydrochloride
Atomoxetine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 291,82 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06410992
Numéro CAS: 82248-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 167°C to 171°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 hr)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité