Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloro bis(dicyclohexylphosphino)propane palladium(II) (17,3% Pt)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

46780.03
46780.03EA 433 EUR InStock
46780.03
Dichloro bis(dicyclohexylphosphino)propane palladium(II) (17,3% Pt)
Dichloro bis(dicyclohexylphosphino)propane palladium(II)
CAS No.: 1041005-52-0 Molecular Formula: C27H50Cl2P2Pd Formula Weight: 613.97 Physical Form: Crystalline solid Appearance: White MDL No.: MFCD14155689


Formule: C₂₇H₅₀Cl₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155689
Numéro CAS: 1041005-52-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité