Diaion® SA10A (Cl) 1,3 meq/ml sur poly(styrène-divinylbenzène), "cross-linked", billes 300 - 1180 µm, type gel fortement basique résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
46796.A1
46796.A1EA 97.4 EUR InStock
46796.A1
Diaion® SA10A (Cl) 1,3 meq/ml sur poly(styrène-divinylbenzène), "cross-linked", billes 300 - 1180 µm, type gel fortement basique résine échangeuse d'ions
Diaion® SA10A (Cl)
Diaion® SA10A(Cl) is an ion exchange resin, cross-linked, strongly basic gel type I, 1.3 meq/ml on PS-DVB.
Used in the waste water treatment, demineralisation, decolorisation, metal recovery and high purity water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité