Tubes à dessécher (chlorure de calcium)
Fournisseur: KARTELL
446 447 448
468-1210EA 7.3 EUR InStock
468-1210 468-1211 468-1212
Tubes à dessécher (chlorure de calcium)
Tubes Tubes de dessication
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité