Desiccator cabinet, stacking, Dry-Keeper™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H420530001
468-4111EA 1250 EUR InStock
468-4111
Desiccator cabinet, stacking, Dry-Keeper™, SP Bel-Art
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
This cabinet features perforated shelves that suit dry storage needs, cabinets can be stacked up to five units high.
  • Smoke-tinted, polystyrene
  • Two removable shelves can be set at four heights
Pull down door slides out of the way into a compartment located underneath the cabinet.
Information de livraison: Supplied with small desiccant tray.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité