Sodium carbonate concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
4683.EA 0 EUR InStock
4683.
Sodium carbonate concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (N) 0.099-0.101
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité