Reichardt′s dye
Fournisseur: Thermo Scientific
468370010
468370010.EA 271 EUR InStock
468370010.
Reichardt′s dye
Reichardt′s dye
Formule: C₄₁H₂₉NO
MW: 551,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013355
Numéro CAS: 10081-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance dark blue to black powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 304 to 308 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥35000 (0.008 g/l in methanol)
Elemental Analysis 79.4 to 99.1 % (C) / 2.1 to 2.8 (N)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité