Sodium chlorure concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4684.EA 27.3 EUR InStock
4684.
Sodium chlorure concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité