Sepabeads® SP207 résine adsorbante synthétique brominated PS-DVB P.R. 110 angstroms, type très poreux
Fournisseur: Thermo Scientific
46848.A1
46848.A1EA 227 EUR InStock
46848.A1
Sepabeads® SP207 résine adsorbante synthétique brominated PS-DVB P.R. 110 angstroms, type très poreux
Sepabeads® SP207
Applications: Bromination of the aromatic ring provides increased hydrophobicity, and consequently, increased selectivity for hydrophobic molecules versus conventional styrene/DVB synthetic adsorbents like Diaion® HP20 resin.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 87924-01-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité