Sulphamethoxypyridazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46858-250MG-R
46858-250MG-REA 54.8 EUR InStock
46858-250MG-R
Sulphamethoxypyridazine, Supelco®
Sulphamethoxypyridazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00057372
Numéro CAS: 80-35-3
EINECS: 201-272-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c3118107c95e79b2ad217431f1f337df1cdf61&vid=37908fa89983bc19dc4fa3a629540bc35236abf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité