Cefodizime sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
468680010
468680010.EA 332 EUR InStock
468680010.
Cefodizime sodium
Cefodizime sodium
Formule: C₂₀H₁₈N₆Na₂O₇S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00897059
Numéro CAS: 86329-79-5
Merck Index: 13,01941
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Solubility (1mg/ml in DMSO) Clear colorless solution
Water ≤4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité