Sulfanilamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46874-250MG
46874-250MGEA 48.3 EUR InStock
46874-250MG
Sulfanilamide, Supelco®
Sulfanilamide
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5cfa0cc6050793333a7b5f6b1e5ab0986202cdf&vid=c1c40c3906366601252420fe37991498e891a116&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité