Aminopterin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid, 2-(4-((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino)-benzamido)pentanedioic acid, (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, 4-Amino-PGA
468751000
468751000.EA 227 EUR InStock
468751000.
Aminopterin 97%
Aminopterin
Formule: C₁₉H₂₀N₈O₅
MW: 440,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036692
Numéro CAS: 54-62-6
EINECS: 200-209-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,00471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to yellow-brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité