Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butoconazole nitrate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]imidazole nitrate

468770010
468770010.EA 87.3 EUR InStock
468770010.
Butoconazole nitrate 98%
Butoconazole nitrate


Formule: C₁₉H₁₇Cl₃N₂S·HNO₃
MW: 474,78 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058159
Numéro CAS: 64872-77-1
Merck Index: 13,01525
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité