Meisoindigo
Fournisseur: Thermo Scientific
468801000
468801000.EA 459 EUR InStock
468801000.
Meisoindigo
Meisoindigo
Formule: C₁₇H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05988503
Numéro CAS: 97207-47-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance orange to dark red to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité