Brimonidine tartrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
468842500
468842500.EA 294 EUR InStock
468842500.
Brimonidine tartrate 99%
Brimonidine tartrate
Formule: C₁₅H₁₆BrN₅O₆
MW: 442,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07773072
Numéro CAS: 70359-46-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 99 to 101 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité