Bimatoprost
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enamide
468881000
468881000.EA 547 EUR InStock
468881000.
Bimatoprost
Bimatoprost
Formule: C₂₅H₃₇NO₄
MW: 415,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03411999
Numéro CAS: 155206-00-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 63°C to 67°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité