Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda

4689.EA 34.98 EUR InStock
4689.
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
(1 equiv.=40.00 g NaOH)


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité