Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Catalpol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

468942500
468942500.EA 209 EUR InStock
468942500.
Catalpol 96%
Catalpol


Formule: C₁₅H₂₂O₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11111524
Numéro CAS: 2415-24-9
EINECS: 219-324-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Loss on drying ≤5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité