Cediranib maleate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
468952500
468952500.EA 410 EUR InStock
468952500.
Cediranib maleate 98%
Cediranib maleate
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité