Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sanguinarine chloride 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pseudochelerythrine, Pseudochelerythrine chloride

468962500
468962500.EA 678 EUR InStock
468962500.
Sanguinarine chloride 98%
Sanguinarine chloride


Formule: C₂₀H₁₄NO₄Cl
MW: 367,78 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012126
Numéro CAS: 5578-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to dark orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité