1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
468971000
468971000.EA 420 EUR InStock
468971000.
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil 98%
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil
Formule: C₉H₁₀FIN₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866922
Numéro CAS: 69123-98-4
Merck Index: 13,04102
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité