Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4690.EA 0 EUR InStock
4690.
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 4.990-5.010
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité