Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfathiazole, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

46902-250MG-R
46902-250MG-REA 46.2 EUR InStock
46902-250MG-R
Sulfathiazole, Supelco®
Sulfathiazole


Formule: C₉H₉N₃O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00005319
Numéro CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aafe2001c7e024aa2c8016815957d7741ee33fc&vid=873bfe74c3489232b68e40092ae2301067f260a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité