Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amentoflavone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: I3′, Didemethyl-ginkgetin, Tridemethylsciadopitysin, II8-Biapigenin, 8-(5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one

469071000
469071000.EA 324 EUR InStock
469071000.
Amentoflavone 98%
Amentoflavone


Formule: C₃₀H₁₈O₁₀
MW: 538,464 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017470
Numéro CAS: 1617-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité