Anidulafungin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469081000
469081000.EA 301 EUR InStock
469081000.
Anidulafungin 97%
Anidulafungin
Formule: C₅₈H₇₃N₇O₁₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00917070
Numéro CAS: 166663-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤8 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité