Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.5 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4691.EA 51.19 EUR InStock
4691.
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.5 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
(1/2 equiv.=20.00 g NaOH)
Formule: NaOH
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.5N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité