Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bivalirudin trifluoroacetate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

469101000
469101000.EA 207 EUR InStock
469101000.
Bivalirudin trifluoroacetate 98%
Bivalirudin trifluoroacetate


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤8 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité