Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ginsenoside Rg1

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

469151000
469151000.EA 404 EUR InStock
469151000.
Ginsenoside Rg1
Ginsenoside Rg1


Formule: C₄₂H₇₂O₁₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210293
Numéro CAS: 22427-39-0
EINECS: 244-989-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless or white crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90 %
Melting point 188°C to 191°C
Water ≤10 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité