Motesanib diphosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469181000
469181000.EA 198 EUR InStock
469181000.
Motesanib diphosphate 98%
Motesanib diphosphate
Formule: C₂₂H₂₉N₅O₉P₂
MW: 569,4 g/mol
Point d'ébullition: 858.7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407403
Numéro CAS: 857876-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light brown powder and or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité