N-Desmethyl clozapine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Norclozapine
469191000
469191000.EA 424 EUR InStock
469191000.
N-Desmethyl clozapine 98%
N-Desmethyl clozapine
Formule: C₁₇H₁₇ClN₄
MW: 312,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210189
Numéro CAS: 6104-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité